Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adipocyte enhancer-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Adipocyte enhancer-binding protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7706-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16080311
  • 985.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001278786.1
Adipocyte enhancer-binding protein 1
Research Use Only
Aebp1
Recombinant Protein
E. coli
QTVLTDDEIE EFLEGFLSEL ETQSPPREDD VEVQPLPEPT QRPRKSKAGG KQRADVEVPP EKNKDKEKKG KKDKGPKATK PLEGSTRPTK KPKEKPPKAT KKPKEKPPKA TKKPKEKPPK ATKKPKEKPP KATKRPSAGK KFSTVAPLET LDRLLPSPSN PSAQELPQKR DTPFPNAWQG QGEETQVEAK QPRPEPEEET EMPTLDYNDQ IEKEDYEDFE YIRRQKQPRP TPSRRRLWPE RPEEKTEEPE ERKEVEPPLK PLLPPDYGDS YVIPNYDDLD YYFPHPPPQK PDVGQEVDEE KEEMKKPKKE GSSPKEDTED KWTVEKNKDH KGPRKGEELE EEWAP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11568
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol