Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ANXA5 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11035-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925938
  • 3865.29 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ANXA5 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
ANXA5 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline, 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSP MGSMATRGTV TDFPGFDGRA DAEVLRKAMK GLGTDEDSIL NLLTSRSNAQ RQEIAQEFKT LFGRDLVDDL KSELTGKFEK LIVAMMKPSR LYDAYELKHA LKGAGTDEKV LTEIIASRTP EELSAIKQVY EEEYGSNLED DVVGDTSGYY QRMLVVLLQA NRDPDTAIDD AQVELDAQAL FQAGELKWGT DEEKFITIFG TRSVSHLRRV FDKYMTISGF QIEETIDRET SGNLEQLLLA VVKSIRSIPA YLAETLYYAM KGAGTDDHTL IRVVVSRSEI DLFNIRKEFR KNFATSLYSM IKGDTSGDYK KALLLLCGGE DD