Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Apolipoprotein A-IV Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Apolipoprotein A-IV, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5662-ye-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15936819
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_031494.2
Apolipoprotein A-IV Protein
Research Use Only
APOA4
Recombinant Protein
Yeast
EVTSDQVANV VWDYFTQLSN NAKEAVEQFQ KTDVTQQLST LFQDKLGDAS TYADGVHNKL VPFVVQLSGH LAQETERVKE EIKKELEDLR DRMMPHANKV TQTFGENMQK LQEHLKPYAV DLQDQINTQT QEMKLQLTPY IQRMQTTIKE NVDNLHTSMM PLATNLKDKF NRNMEELKGH LTPRANELKA TIDQNLEDLR RSLAPLTVGV QEKLNHQMEG LAFQMKKNAE ELQTKVSAKI DQLQKNLAPL VEDVQSKVKG NTEGLQKSLE DLNRQLEQQV EEFRRTVEPM GEMFNKALVQ QLEQFRQQLG PNSGEVESHL SFLEKSLREK VNSFMSTLEK KGSPDQPQAL PLPEQAQEQA QEQAQEQVQP KPLES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11808
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol