Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ARSA Protein
A cDNA sequence encoding the ARSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11079-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926078
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ARSA Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPSPPNILL IFADDLGYGD LGSYGHPSST TPNLDQLAEG GLRFTDFYVP VSLCTPSRAA LLTGRLPVRS GMYPGVLGPS SQGGLPLEEV TLAEVLAARG YLTGMAGKWH LGVGPEGAFL PPHQGFHRFL GIPYSHDQGP CQNLTCFPPD IPCKGGCDQG LVPIPLLANL TVEAQPPWLP GLEARYVSFS RDLMADAQRQ GRPFFLYYAS HHTHYPQFSG QSFTKRSGRG PFGDSLMELD GAVGALMTTV GDLGLLEETL VIFTADNGPE LMRMSNGGCS GLLRCGKGTT FEGGVREPAL VYWPGHITPG VTHELASSLD LLPTLAALTG APLPNVTLDG VDISPLLLGT GKSPRKSVFF YPPYPDEIHG VFAVRNGKYK AHFFTQGSAH SDTTSDPACH AANRLTAHEP PLLYDLSQDP GENYNVLESI EGVSPEALQA LKHIQLLKAQ YDAAMTFGPS QIAKGEDPAL QICCQPSCTP HPVCCHCPGS QSHHHHHH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
ARSA protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.