Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse b NGF Protein
A cDNA sequence encoding the b NGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | b NGF Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | The method used to test the bioassay is the NGF-dependent survival of dorsal root ganglia neurons of chick embryo, corresponding to a Specific Activity of 500,000IU/mg. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15944148
|
enQuireBio™
QP10528-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15934148
|
enQuireBio™
QP10528-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924148
|
enQuireBio™
QP10528-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
b NGF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSTHPVFHMGEF SVCDSVSVWV GDKTTATDIK GKEVTVLAEV NINNSVFRQY FFETKCRASN PVESGCRGID SKHWNSYCTT THTFVKALTT DEKQAAWRFI RIDTACVCVL SRKATRRG | |
Greater than 98% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE . |
Research Use Only | |
The method used to test the bioassay is the NGF-dependent survival of dorsal root ganglia neurons of chick embryo, corresponding to a Specific Activity of 500,000IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
The NGF beta Mouse was lyophilized from solution containing 5% mannitol and 1% HSA. |