Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse b NGF Protein
A cDNA sequence encoding the b NGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10528-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924148
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
b NGF Protein
Research Use Only
The method used to test the bioassay is the NGF-dependent survival of dorsal root ganglia neurons of chick embryo, corresponding to a Specific Activity of 500,000IU/mg.
Mouse
Untagged
The NGF beta Mouse was lyophilized from solution containing 5% mannitol and 1% HSA.
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
SSTHPVFHMGEF SVCDSVSVWV GDKTTATDIK GKEVTVLAEV NINNSVFRQY FFETKCRASN PVESGCRGID SKHWNSYCTT THTFVKALTT DEKQAAWRFI RIDTACVCVL SRKATRRG
Greater than 98% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE .