Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse beta-NGF / Beta-NGF Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5412-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926079
Menge Preis
1 2459.73 € / 500 Mikrogramm
3 2312.89 € / 500 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_038637.1
beta-NGF / Beta-NGF Protein
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MSSTHPVFHM GEFSVCDSVS VWVGDKTTAT DIKGKEVTVL AEVNINNSVF RQYFFETKCR ASNPVESGCR GIDSKHWNSY CTTTHTFVKA LTTDEKQAAW RFIRIDTACV CVLSRKATRR G
18049
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
NGF
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA