missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C chemokine receptor type 5 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) C-C chemokine receptor type 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 2645.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_034047.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 12774 |
Name | C-C chemokine receptor type 5 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16037501
|
enQuireBio™
QP9040-YE-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16077501
|
enQuireBio™
QP9040-YE-500UG |
500 μg |
2195.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16047501
|
enQuireBio™
QP9040-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067501
|
enQuireBio™
QP9040-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16087501
|
enQuireBio™
QP9040-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16057501
|
enQuireBio™
QP9040-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_034047.2 | |
C-C chemokine receptor type 5 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12774 | |
Research Use Only | |
Ccr5 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QEFFGLNNCS SSNRLDQAMQ ATETLGMTHC CLNPVIYAFV GEKFRSYLSV FFRKHMVKRF CKRCSIFQQD NPDRASSVYT RSTGEHEVST GL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |