Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Calcium-dependent phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001116426.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 18784 |
Name | Calcium-dependent phospholipase A2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16023750
|
enQuireBio™
QP6499-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16043750
|
enQuireBio™
QP6499-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16033750
|
enQuireBio™
QP6499-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16053750
|
enQuireBio™
QP6499-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16063750
|
enQuireBio™
QP6499-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16073750
|
enQuireBio™
QP6499-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001116426.1 | |
Calcium-dependent phospholipase A2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18784 | |
Research Use Only | |
PLA2G5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GLLELKSMIE KVTGKNAFKN YGFYGCYCGW GGRGTPKDGT DWCCQMHDRC YGQLEEKDCA IRTQSYDYRY TNGLVICEHD SFCPMRLCAC DRKLVYCLRR NLWTYNPLYQ YYPNFLC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |