missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL4 / MIP1B Protein
Recombinant Protein
2600.00 € - 4240.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_038680.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 20303 |
Name | CCL4 / MIP1B Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15916159
|
enQuireBio™
QP5452-500UG |
500 μg |
2600.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906159
|
enQuireBio™
QP5452-1MG |
1 mg |
4240.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_038680.1 | |
CCL4 / MIP1B Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Appropriate THP-1 chemotaxis is confirmed for each lot of Mouse CCL4 / MIP1B. To pass QC, Mouse CCL4 / MIP1B must significantly induced cell migration at concentrations below 100 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
20303 | |
Research Use Only | |
CCL4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APMGSDPPTS CCFSYTSRQL HRSFVMDYYE TSSLCSKPAV VFLTKRGRQI CANPSEPWVT EYMSDLELN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |