Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL4 / MIP1B Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5452-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916159
  • 2600.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_038680.1
CCL4 / MIP1B Protein
Research Use Only
CCL4
Recombinant Protein
E. coli
APMGSDPPTS CCFSYTSRQL HRSFVMDYYE TSSLCSKPAV VFLTKRGRQI CANPSEPWVT EYMSDLELN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
20303
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Appropriate THP-1 chemotaxis is confirmed for each lot of Mouse CCL4 / MIP1B. To pass QC, Mouse CCL4 / MIP1B must significantly induced cell migration at concentrations below 100 ng/ml.
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA