Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD20 / MS4A1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD20 / MS4A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 2645.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_031667.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 12482 |
Name | CD20 / MS4A1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16098011
|
enQuireBio™
QP9289-YE-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16038021
|
enQuireBio™
QP9289-YE-500UG |
500 μg |
2195.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16008021
|
enQuireBio™
QP9289-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16028021
|
enQuireBio™
QP9289-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16048021
|
enQuireBio™
QP9289-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16018021
|
enQuireBio™
QP9289-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Especificaciones
NP_031667.1 | |
CD20 / MS4A1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12482 | |
Research Use Only | |
MS4A1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
VIMSSLSLFA AISGIILSIM DILNMTLSHF LKMRRLELIQ TSKPYVDIYD CEPSNSSEKN SPSTQYCNSI QSVFLGILSA MLISAFFQKL VTAGIVENEW KRMCTRSKSN VVLLSAGEKN EQTIKMKEEI IELSGVSSQP KNEEEIEIIP VQEEEEEEAE INFPAPPQEQ ESLPVENEIA P | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |