Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD55 Protein
A cDNA sequence encoding the CD55 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 13136 |
---|---|
Name | CD55 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | Cd55 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15916928
|
enQuireBio™
QP11339-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15996918
|
enQuireBio™
QP11339-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906928
|
enQuireBio™
QP11339-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
13136 | |
Research Use Only | |
Cd55 | |
Mouse | |
His | |
CD55 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD55 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
DCGPPPDIPN ARPILGRHSK FAEQSKVAYS CNNGFKQVPD KSNIVVCLEN GQWSSHETFC EKSCVAPERL SFASLKKEYL NMNFFPVGTI VEYECRPGFR KQPPLPGKAT CLEDLVWSPV AQFCKKKSCP NPKDLDNGHI NIPTGILFGS EINFSCNPGY RLVGVSSTFC SVTGNTVDWD DEFPVCTEIH CPEPPKINNG IMRGESDSYT YSQVVTYSCD KGFILVGNAS IYCTVSKSDV GQWSSPPPRC IEKSKVPTKK PTINVPSTGT PSTPQKPTTE SVPNPGDQPT PQKPSTVKVS ATQHVPVTKT TVRHPIRTST DKGEPNTGLE HHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |