missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CDNF Protein
A cDNA sequence encoding the CDNF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | CDNF Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | CDNF Mouse is able to enhance neurite outgrowth of E16-E18 rat embryonic cortical neurons when immobilized at 5-30 microg/mL on a nitrocellulose-coated microplate. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15904218
|
enQuireBio™
QP10548-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15994208
|
enQuireBio™
QP10548-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15984208
|
enQuireBio™
QP10548-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CDNF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QGLEAGVGPR ADCEVCKEFL DRFYNSLLSR GIDFSADTIE KELLNFCSDA KGKENRLCYY LGATTDAATK ILGEVTRPMS VHIPAVKICE KLKKMDSQIC ELKYGKKLDL ASVDLWKMRV AELKQILQRW GEECRACAEK SDYVNLIREL APKYVEIYPQ TEL | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
CDNF Mouse is able to enhance neurite outgrowth of E16-E18 rat embryonic cortical neurons when immobilized at 5-30 microg/mL on a nitrocellulose-coated microplate. | |
Mouse | |
Untagged | |
CDNF protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |