Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CES1G Protein
A cDNA sequence encoding the CES1G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 12623 |
---|---|
Name | CES1G Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | Ces1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15927128
|
enQuireBio™
QP11393-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15907128
|
enQuireBio™
QP11393-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15917128
|
enQuireBio™
QP11393-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
12623 | |
Research Use Only | |
Ces1 | |
Mouse | |
His | |
CES1G protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CES1G Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPHPSLPPV VHTVHGKVLG KYVTLEGFSQ PVAVFLGVPF AKPPLGSLRF APPEPAEPWS FVKHTTSYPP LCYQNPEAAL RLAELFTNQR KIIPHKFSED CLYLNIYTPA DLTQNSRLPV MVWIHGGGLV IDGASTYDGV PLAVHENVVV VVIQYRLGIW GFFSTEDEHS RGNWGHLDQV AALHWVQDNI ANFGGNPGSV TIFGESAGGE SVSVLVLSPL AKNLFHRAIA QSSVIFNPCL FGRAARPLAK KIAALAGCKT TTSAAMVHCL RQKTEDELLE VSLKMKFGTV DFLGDPRESY PFLPTVIDGV LLPKAPEEIL AEKSFNTVPY MVGINKHEFG WIIPMFLDFP LSERKLDQKT AASILWQAYP ILNISEKLIP AAIEKYLGGT EDPATMTDLF LDLIGDIMFG VPSVIVSRSH RDAGAPTYMY EYQYRPSFVS DDRPQELLGD HADELFSVWG APFLKEGASE EEINLSKMVM KFWANFARNG NPNGEGLPHW PEYDQKEGYL QIGVPAQAAH RLKDKEVDFW TELRAKETAE RSSHREHVEL HHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |