missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Coagulation Factor XIV/Protein C
Beschreibung
The Recombinant Mouse Coagulation Factor XIV/Protein C is derived from CHO. The Recombinant Mouse Coagulation Factor XIV/Protein C has been validated for the following applications: Enzyme Activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Supplied as a 0.2μm filtered solution in Sodium Acetate and NaCl. |
| Gen-ID (Entrez) | 19123 |
| Molekulargewicht | 49 kDa (Pro) & 48 kDa (Mature) |
| Name | Coagulation Factor XIV/Protein C |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse Coagulation Factor XIV/Protein C protein Ile19-Leu460 (pro) & Ala42-Leu460 (mature),both with a C-terminal 10-His tag |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after opening. |
| Strukturform | Pro and Mature forms |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?