Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL14 / BRAK Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL14 / BRAK, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_062514.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 57266 |
Name | CXCL14 / BRAK Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16045811
|
enQuireBio™
QP8658-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16065811
|
enQuireBio™
QP8658-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16055811
|
enQuireBio™
QP8658-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16075811
|
enQuireBio™
QP8658-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16085811
|
enQuireBio™
QP8658-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16095811
|
enQuireBio™
QP8658-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_062514.2 | |
CXCL14 / BRAK Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
57266 | |
Research Use Only | |
Cxcl14 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SKCKCSRKGP KIRYSDVKKL EMKPKYPHCE EKMVIVTTKS MSRYRGQEHC LHPKLQSTKR FIKWYNAWNE KRRVYEE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |