Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cyclophilin B Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 19035 |
---|---|
Name | Cyclophilin B Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | Ppib |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15934278
|
enQuireBio™
QP10569-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914278
|
enQuireBio™
QP10569-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924278
|
enQuireBio™
QP10569-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
19035 | |
Research Use Only | |
Ppib | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNDKKKG PKVTVKVYFD LQIGDESVGR VVFGLFGKTV PKTVDNFVAL ATGEKGFGYK NSKFHRVIKD FMIQGGDFTR GDGTGGKSIY GERFPDENFK LKHYGPGWVS MANAGKDTNG SQFFITTVKT SWLDGKHVVF GKVLEGMDVV RKVESTKTDSRDKPLKDVII VDSGKIEVEK PFAIAKE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Cyclophilin B Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 1,000 nmol/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1nmole of suc-AAFP-PNA per minute at 37C in Tris€“HCl pH 8.0 using chymotrypsin. | |
Mouse | |
His | |
Cyclophilin B protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |