missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cysteine sulfinic acid decarboxylase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cysteine sulfinic acid decarboxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_659191.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 246277 |
Name | Cysteine sulfinic acid decarboxylase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15998359
|
enQuireBio™
QP5874-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15918369
|
enQuireBio™
QP5874-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15908369
|
enQuireBio™
QP5874-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15928369
|
enQuireBio™
QP5874-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15938369
|
enQuireBio™
QP5874-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15948369
|
enQuireBio™
QP5874-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_659191.1 | |
Cysteine sulfinic acid decarboxylase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
246277 | |
Research Use Only | |
Csad | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADSKPLRTL DGDPVAVEAL LQDVFGIVVD EAILKGTSAS EKVCEWKEPE ELKQLLDLEL QSQGESREQI LERCRTVIHY SVKTGHPRFF NQLFSGLDPH ALAGRIITES LNTSQYTYEI APVFVLMEEE VLKKLRALVG WNSGDGVFCP GGSISNMYAM NLARFQRYPD CKQRGLRALP PLALFTSKEC HYSITKGAAF LGLGTDSVRV VKADERGRMI PEDLERQIIL AEAEGSVPFL VSATSGTTVL GAFDPLDAIA DVCQRHGLWF HVDAAWGGSV LLSRTHRHLL DGIQRADSVA WNPHKLLAAG LQCSALLLRD TSNLLKRCHG SQASYLFQQD KFYDVALDTG DKVVQCGRRV DCLKLWLMWK AQGGQGLERR IDQAFALTRY LVEEIKKREG FELVMEPEFV NVCFWFVPPS LRGKKESPDY SQRLSQVAPV LKERMVKKGT MMIGYQPHGT RANFFRMVVA NPILAQADID FLLGELELLG QDL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |