Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cysteine sulfinic acid decarboxylase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cysteine sulfinic acid decarboxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5874-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918369
Menge Preis
1 3211.16 € / 1 Milligramm
3 3021.38 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_659191.1
Cysteine sulfinic acid decarboxylase Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
246277
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Csad
Recombinant Protein
E. coli
MADSKPLRTL DGDPVAVEAL LQDVFGIVVD EAILKGTSAS EKVCEWKEPE ELKQLLDLEL QSQGESREQI LERCRTVIHY SVKTGHPRFF NQLFSGLDPH ALAGRIITES LNTSQYTYEI APVFVLMEEE VLKKLRALVG WNSGDGVFCP GGSISNMYAM NLARFQRYPD CKQRGLRALP PLALFTSKEC HYSITKGAAF LGLGTDSVRV VKADERGRMI PEDLERQIIL AEAEGSVPFL VSATSGTTVL GAFDPLDAIA DVCQRHGLWF HVDAAWGGSV LLSRTHRHLL DGIQRADSVA WNPHKLLAAG LQCSALLLRD TSNLLKRCHG SQASYLFQQD KFYDVALDTG DKVVQCGRRV DCLKLWLMWK AQGGQGLERR IDQAFALTRY LVEEIKKREG FELVMEPEFV NVCFWFVPPS LRGKKESPDY SQRLSQVAPV LKERMVKKGT MMIGYQPHGT RANFFRMVVA NPILAQADID FLLGELELLG QDL