Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5482-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916229
  • 112.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_034243.2
EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Research Use Only
EGF
Recombinant Protein
E. coli
MKKIDDDKNS . YPGCPSSYD G. YCLNGGVC MH. IESLDSY TCN. CVIGYS GDRC. QTRDL EWWEL. R
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
13645
5 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
3T3 cell proliferation significantly induced by less than 250 pg/ml of Mouse EGF / Epidermal Growth Factor (which is equivalent to activity of at least 4.0 x 10^6 units/mg or an ED50 typically around 10-100 pg/ml).
Mouse
Biotin
0.5 mg/mL in sterile PBS