Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF9 Protein
Recombinant Protein
112.00 € - 5600.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_038546.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 14180 |
Name | FGF9 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15926089
|
enQuireBio™
QP5414-2UG |
2 μg |
112.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906089
|
enQuireBio™
QP5414-10UG |
10 μg |
263.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15996079
|
enQuireBio™
QP5414-100UG |
100 μg |
730.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936089
|
enQuireBio™
QP5414-500UG |
500 μg |
3430.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916089
|
enQuireBio™
QP5414-1MG |
1 mg |
5600.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_038546.2 | |
FGF9 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse FGF9 induces 3T3 cell proliferation (typical ED50 is ? 2 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
14180 | |
Research Use Only | |
FGF9 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPLGEVGSYF GVQDAVPFGN VPVLPVDSPV LLNDHLGQSE AGGLPRGPAV TDLDHLKGIL RRRQLYCRTG FHLEIFPNGT IQGTRKDHSR FGILEFISIA VGLVSIRGVD SGLYLGMNEK GELYGSEKLT QECVFREQFE ENWYNTYSSN LYKHVDTGRR YYVALNKDGT PREGTRTKRH QKFTHFLPRP VDPDKVPELY KDILSQS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |