Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF9 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5414-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926089
  • 112.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_038546.2
FGF9 Protein
Research Use Only
FGF9
Recombinant Protein
E. coli
MPLGEVGSYF GVQDAVPFGN VPVLPVDSPV LLNDHLGQSE AGGLPRGPAV TDLDHLKGIL RRRQLYCRTG FHLEIFPNGT IQGTRKDHSR FGILEFISIA VGLVSIRGVD SGLYLGMNEK GELYGSEKLT QECVFREQFE ENWYNTYSSN LYKHVDTGRR YYVALNKDGT PREGTRTKRH QKFTHFLPRP VDPDKVPELY KDILSQS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
14180
2 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mouse FGF9 induces 3T3 cell proliferation (typical ED50 is ? 2 ng/ml).
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5