missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse G6b Fc Chimera Protein
Beschreibung
The Recombinant Mouse G6b Fc Chimera Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse G6b Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 114763 |
| Molekulargewicht | 40.7 kDa (monomer) |
| Name | G6b Fc Chimera |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse G6b protein, (N-terminus) Mouse G6b (Asn18-Leu142) Accession &Num; NP_001028393 IEGRMDP Mouse IgG2A (Glu98-Lys330) (C-terminus) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?