Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse GDF-9 Protein
Artikelnummer. 18310358
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in HCl mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in HCl.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18310358 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in HCl mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18307747 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in HCl. 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18310358 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 739G9010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse GDF-9 Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse GDF-9 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in HCl mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 14566
Molekulargewicht 15.6 kDa
Name GDF-9
Menge 10 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse GDF-9 protein Gly307-Arg441
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.