Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
605.00 € - 3635.00 €
Spezifikation
Name | GH Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Recombinant Mouse Growth Hormone is fully biologically active when compared to standard Human Growth Hormone which is 3 units/mg. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924488
|
enQuireBio™
QP10638-100UG |
100 μg |
605.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15944488
|
enQuireBio™
QP10638-200UG |
200 μg |
910.00 €
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15934488
|
enQuireBio™
QP10638-1MG |
1 mg |
3635.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
GH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MATDSRTSWL LTVSLLCLLW PQEASAFPAM PLSSLFSNAV LRAQHLHQLA ADTYKEFERA YIPEGQRYSI QNAQAAFCFS ETIPAPTGKE EAQQRTDMEL LRFSLLLIQS WLGPVQFLSR IFTNSLMFGT SDRVYEKLKD LEEGIQALMQ ELEDGSPRVG QILKQTYDKF DANMRSDDAL LKNYGLLSCF KKDLHKAETY LRVMKCRRFV ESSCAF | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Mouse Growth Hormone is fully biologically active when compared to standard Human Growth Hormone which is 3 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
Mouse Growth Hormone Recombinant contains 50mM Tris-HCl, pH 8.0, 150mM NaCl buffer. |