Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10638-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924488
Menge Preis
1 570.87 € / 100 Mikrogramm
6 537.02 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GH Protein
100 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MATDSRTSWL LTVSLLCLLW PQEASAFPAM PLSSLFSNAV LRAQHLHQLA ADTYKEFERA YIPEGQRYSI QNAQAAFCFS ETIPAPTGKE EAQQRTDMEL LRFSLLLIQS WLGPVQFLSR IFTNSLMFGT SDRVYEKLKD LEEGIQALMQ ELEDGSPRVG QILKQTYDKF DANMRSDDAL LKNYGLLSCF KKDLHKAETY LRVMKCRRFV ESSCAF
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Mouse Growth Hormone is fully biologically active when compared to standard Human Growth Hormone which is 3 units/mg.
Mouse
Untagged
Mouse Growth Hormone Recombinant contains 50mM Tris-HCl, pH 8.0, 150mM NaCl buffer.