Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GLRX Protein
A cDNA sequence encoding the GLRX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | GLRX Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15935568
|
enQuireBio™
QP10917-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925568
|
enQuireBio™
QP10917-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915568
|
enQuireBio™
QP10917-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
GLRX Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
GLRX protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM MES (pH5.0), 20% Glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQEFVN CKIQSGKVVV FIKPTCPYCR KTQEILSQLP FKQGLLEFVD ITATNNTSAI QDYLQQLTGA RTVPRVFIGK DCIGGCSDLI SMQQTGELMT RLKQIGALQL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |