Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GLRX Protein
A cDNA sequence encoding the GLRX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10917-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915568
  • 5450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GLRX Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQEFVN CKIQSGKVVV FIKPTCPYCR KTQEILSQLP FKQGLLEFVD ITATNNTSAI QDYLQQLTGA RTVPRVFIGK DCIGGCSDLI SMQQTGELMT RLKQIGALQL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
GLRX protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM MES (pH5.0), 20% Glycerol and 0.1M NaCl.