Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GLRX Protein
A cDNA sequence encoding the GLRX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10917-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925568
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GLRX Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
GLRX protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM MES (pH5.0), 20% Glycerol and 0.1M NaCl.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQEFVN CKIQSGKVVV FIKPTCPYCR KTQEILSQLP FKQGLLEFVD ITATNNTSAI QDYLQQLTGA RTVPRVFIGK DCIGGCSDLI SMQQTGELMT RLKQIGALQL