missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse GM-CSF / CSF2 Protein

Artikelnummer. 15976089
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
500 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15976089 1 mg 1 Milligramm
15986089 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15976089 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP54161mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_034099.2
Gen-ID (Entrez) 12981
Name GM-CSF / CSF2 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol CSF2
Biologische Aktivität Shows bioactivity at a concentration of 50 pg/mL in the FDCP-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^7 units/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MAPTRSPITV TRPWKHVEAI KEALNLLDDM PVTLNEEVEV VSNEFSFKKL TCVQTRLKIF EQGLRGNFTK LKGALNMTAS YYQTYCPPTP ETDCETQVTT YADFIDSLKT FLTDIPFECK KPVQK
Puffer 10 mM acetic acid
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.