Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GM-CSF / CSF2 Protein
Artikelnummer. 15986089
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
500 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15986089 500 μg 500 Mikrogramm
15976089 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15986089 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP5416500ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_034099.2
Gen-ID (Entrez) 12981
Name GM-CSF / CSF2 Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol CSF2
Biologische Aktivität Shows bioactivity at a concentration of 50 pg/mL in the FDCP-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^7 units/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MAPTRSPITV TRPWKHVEAI KEALNLLDDM PVTLNEEVEV VSNEFSFKKL TCVQTRLKIF EQGLRGNFTK LKGALNMTAS YYQTYCPPTP ETDCETQVTT YADFIDSLKT FLTDIPFECK KPVQK
Puffer 10 mM acetic acid
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.