Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GSTM1 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2725.00 €
Spezifikation
Name | GSTM1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Specific activity is 3 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924548
|
enQuireBio™
QP10658-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15944548
|
enQuireBio™
QP10658-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15934548
|
enQuireBio™
QP10658-1MG |
1 mg |
2725.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
GSTM1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPMILGYWNV RGLTHPIRML LEYTDSSYDE KRYTMGDAPD FDRSQWLNEK FKLGLDFPNL PYLIDGSHKI TQSNAILRYL ARKHHLDGET EEERIRADIV ENQVMDTRMQ LIMLCYNPDF EKQKPEFLKT IPEKMKLYSE FLGKRPWFAG DKVTYVDFLA YDILDQYRMF EPKCLDAFPN LRDFLARFEG LKKISAYMKS SRYIATPIFS KMAHWSNK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is 3 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C. | |
Mouse | |
Untagged | |
The GSTM1 solution contains PBS pH 7.4 and 5mM glutathione. |