Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GSTM1 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10658-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924548
  • 137.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GSTM1 Protein
Research Use Only
Specific activity is 3 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C.
Mouse
Untagged
The GSTM1 solution contains PBS pH 7.4 and 5mM glutathione.
10 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MPMILGYWNV RGLTHPIRML LEYTDSSYDE KRYTMGDAPD FDRSQWLNEK FKLGLDFPNL PYLIDGSHKI TQSNAILRYL ARKHHLDGET EEERIRADIV ENQVMDTRMQ LIMLCYNPDF EKQKPEFLKT IPEKMKLYSE FLGKRPWFAG DKVTYVDFLA YDILDQYRMF EPKCLDAFPN LRDFLARFEG LKKISAYMKS SRYIATPIFS KMAHWSNK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.