Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse I-TAC / CXCL11 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) I-TAC / CXCL11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8656-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16045801
Menge Preis
1 2825.92 € / 1 Milligramm
3 2658.91 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab
12-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_062367.1
I-TAC / CXCL11 Protein
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
56066
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CXCL11
Recombinant Protein
E. coli
FLMFKQGRCL CIGPGMKAVK MAEIEKASVI YPSNGCDKVE VIVTMKAHKR QRCLDPRSKQ ARLIMQAIEK KNFLRRQ