Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNAR1 Protein
A cDNA sequence encoding the IFNAR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12376-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920219
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
15975
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Ifnar1
Mouse
His
IFNAR1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
IFNAR1 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Insect
ENLKPPENID VYIIDDNYTL KWSSHGESMG SVTFSAEYRT KDEAKWLKVP ECQHTTTTKC EFSLLDTNVY IKTQFRVRAE EGNSTSSWNE VDPFIPFYTA HMSPPEVRLE AEDKAILVHI SPPGQDGNMW ALEKPSFSYT IRIWQKSSSD KKTINSTYYV EKIPELLPET TYCLEVKAIH PSLKKHSNYS TVQCISTTVA NKMPVPGNLQ VDAQGKSYVL KWDYIASADV LFRAQWLPGY SKSSSGSRSD KWKPIPTCAN VQTTHCVFSQ DTVYTGTFFL HVQASEGNHT SFWSEEKFID SQKHILPPPP VITVTAMSDT LLVYVNCQDS TCDGLNYEII FWENTSNTKI SMEKDGPEFT LKNLQPLTVY CVQARVLFRA LLNKTSNFSE KLCEKTRPGS FSTLEHHHHH H