Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL 18 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12394-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920279
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
16173
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MNFGRLHCTT AVIRNINDQV LFVDKRQPVF EDMTDIDQSA SEPQTRLIIY MYKDSEVRGL AVTLSVKDSK MSTLSCKNKI ISFEEMDPPE NIDDIQSDLI FFQKRVPGHN KMEFESSLYE GHFLACQKED DAFKLILKKK DENGDKSVMF TLTNLHQS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
IL 18 Protein
Research Use Only
Il18
Mouse
Untagged
The IL 18 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4).