Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-3 / Interleukin-3 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP4199-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925589
  • 4240.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_034686.2
IL-3 / Interleukin-3 Protein
Research Use Only
IL3
Recombinant Protein
E. coli
MDTHRLTRTL NCSSIVKEII GKLPEPELKT DDEGPSLRNK SFRRVNLSKF VESQGEVDPE DRYVIKSNLQ KLNCCLPTSA NDSALPGVFI RDLDDFRKKL RFYMVHLNDL ETVLTSRPPQ PASGSVSPNR GTVEC
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
16187
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg.
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA