missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-3 / Interleukin-3 Protein
Recombinant Protein
2600.00 € - 4240.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_034686.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 16187 |
Name | IL-3 / Interleukin-3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15935589
|
enQuireBio™
QP4199-500UG |
500 μg |
2600.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925589
|
enQuireBio™
QP4199-1MG |
1 mg |
4240.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_034686.2 | |
IL-3 / Interleukin-3 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
16187 | |
Research Use Only | |
IL3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDTHRLTRTL NCSSIVKEII GKLPEPELKT DDEGPSLRNK SFRRVNLSKF VESQGEVDPE DRYVIKSNLQ KLNCCLPTSA NDSALPGVFI RDLDDFRKKL RFYMVHLNDL ETVLTSRPPQ PASGSVSPNR GTVEC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |