Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL13 / ALRH Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP4168-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915589
  • 4515.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_032381.1
IL13 / ALRH Protein
Research Use Only
IL13
Recombinant Protein
E. coli
MPVPRSVSLP LTLKELIEEL SNITQDQTPL CNGSMVWSVD LAAGGFCVAL DSLTNISNCN AIYRTQRILH GLCNRKAPTT VSSLPDTKIE VAHFITKLLS YTKQLFRHGP F
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
16163
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA