missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL13 / ALRH Protein
Recombinant Protein
4515.00 € - 7420.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_032381.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 16163 |
Name | IL13 / ALRH Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15915589
|
enQuireBio™
QP4168-500UG |
500 μg |
4515.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905589
|
enQuireBio™
QP4168-1MG |
1 mg |
7420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_032381.1 | |
IL13 / ALRH Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
16163 | |
Research Use Only | |
IL13 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPVPRSVSLP LTLKELIEEL SNITQDQTPL CNGSMVWSVD LAAGGFCVAL DSLTNISNCN AIYRTQRILH GLCNRKAPTT VSSLPDTKIE VAHFITKLLS YTKQLFRHGP F | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |