Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL16 / Interleukin-16 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5456-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916169
  • 7115.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_034681.2
IL16 / Interleukin-16 Protein
Research Use Only
IL16
Recombinant Protein
E. coli
MHDLNSSTDS AASASAASDI SVESKEATVC TVTLEKTSAG LGFSLEGGKG SLHGDKPLTI NRIFKGDRTG EMVQPGDEIL QLAGTAVQGL TRFEAWNVIK ALPDGPVTIV IRRTSLQCKQ TTASADS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
16170
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mouse IL16 / Interleukin-16 induces primary human T cell chemotaxis (significanty different from control at Mouse IL16 / Interleukin-16 concentrations greater than 5 ng/ml).
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5