Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL36RN Protein
A cDNA sequence encoding the IL36RN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7090.00 €
Spezifikation
Name IL36RN Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Fully biologically active when compared to standard. Measured by its ability to inhibit IL-36a, IL-36b or IL-36g induced IL-6 secretion by NIH-3T3 mouse embryonic fibroblast cells. The ED50 for this effect is typically 0.8-4ug/ml (corresponding to a specific activity of 250-125units/mg) in the presence of 15ng/ml of recombinant mouse IL-36b.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15914998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10730-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15994988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10730-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15904998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10730-1MG
1 mg
7090.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IL36RN Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
VLSGALCFRM KDSALKVLYL HNNQLLAGGL HAEKVIKGEE ISVVPNRALD ASLSPVILGV QGGSQCLSCG TEKGPILKLE PVNIMELYLG AKESKSFTFY RRDMGLTSSF ESAAYPGWFL CTSPEADQPV RLTQIPEDPA WDAPITDFYF QQCD
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Fully biologically active when compared to standard. Measured by its ability to inhibit IL-36a, IL-36b or IL-36g induced IL-6 secretion by NIH-3T3 mouse embryonic fibroblast cells. The ED50 for this effect is typically 0.8-4ug/ml (corresponding to a specific activity of 250-125units/mg) in the presence of 15ng/ml of recombinant mouse IL-36b.
Mouse
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.