Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IMPAD1 Protein
A cDNA sequence encoding the IMPAD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10731-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924998
  • 1815.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
242291
100 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 5,000 pmol/min/ug and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze Adenosine 3, 5-diphosphate per minute at pH 7.5 at 25C.
Mouse
His
IMPAD1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
IMPAD1 Protein
Research Use Only
Impad1
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPGRFSLFG LGSEPAAGEA EVASDGGTVD LREMLAVAVL AAERGGDEVR RVRESNVLHE KSKGKTREGA DDKMTSGDVL SNRKMFYLLK TAFPNVQINT EEHVDASDKE VIVWNRKIPE DILKEIAAPK EVPAESVTVW IDPLDATQEY TEDLRKYVTT MVCVAVNGKP VLGVIHKPFS EYTAWAMVDG GSNVKARSSY NEKTPKIIVS RSHAGMVKQV ALQTFGNQTS IIPAGGAGYK VLALLDVPDM TQEKADLYIH VTYIKKWDIC AGNAILKALG GHMTTLNGEE ISYTGSDGIE GGLLASIRMN HQALVRKLPD LEKSGHHHHH HH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.