Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LAMP2 Protein
A cDNA sequence encoding the LAMP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12531-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920729
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LAMP2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
LIVNLTDSKG TCLYAEWEMN FTITYETTNQ TNKTITIAVP DKATHDGSSC GDDRNSAKIM IQFGFAVSWA VNFTKEASHY SIHDIVLSYN TSDSTVFPGA VAKGVHTVKN PENFKVPLDV IFKCNSVLTY NLTPVVQKYW GIHLQAFVQN GTVSKNEQVC EEDQTPTTVA PIIHTTAPST TTTLTPTSTP TPTPTPTPTV GNYSIRNGNT TCLLATMGLQ LNITEEKVPF IFNINPATTN FTGSCQPQSA QLRLNNSQIK YLDFIFAVKN EKRFYLKEVN VYMYLANGSA FNISNKNLSF WDAPLGSSYM CNKEQVLSVS RAFQINTFNL KVQPFNVTKG QYSTAQDCSA DEDNLEHHHH HH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
LAMP2 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.