Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LCN2 Protein
A cDNA sequence encoding the LCN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12547-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900779
  • 3595.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LCN2 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
LCN2 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQDSTQNL IPAPSLLTVP LQPDFRSDQF RGRWYVVGLA GNAVQKKTEG SFTMYSTIYE LQENNSYNVT SILVRDQDQG CRYWIRTFVP SSRAGQFTLG NMHRYPQVQS YNVQVATTDY NQFAMVFFRK TSENKQYFKI TLYGRTKELS PELKERFTRF AKSLGLKDDN IIFSVPTDQC IDN