Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LY-96 / ESOP-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LY-96 / ESOP-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6327-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16042500
Menge Preis
1 2825.92 € / 1 Milligramm
3 2658.91 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab
10-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001153183.1
LY-96 / ESOP-1 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
17087
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
LY96
Recombinant Protein
E. coli
EKQQWFCNSS DAIISYSYCD HLKFPISISS EPCIRLRGTN GFVHVEFIPR GNLKYLYFNL FISVNSIELP KRKEVLCHGH DDDYSFCRAL KGETVNTSIP FSFEGILFPK GHYRCVAEAI AGDTEEKLFC LNFTIIHRRD VN