Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP-3 / CCL7 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MCP-3 / CCL7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP1492-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915499
Menge Preis
1 725.49 € / 100 Mikrogramm
5 682.62 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_038682.1
MCP-3 / CCL7 Protein
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
20306
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CCL7
Recombinant Protein
E. coli
PNASTCCYVK KQKIPKRNLK SYRRITSSRC PWEAVIFKTK KGMEVCAEAH QKWVEEAIAY LDMKTPTPKP