Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_032676.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 17850 |
Name | Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16043020
|
enQuireBio™
QP6396-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16063020
|
enQuireBio™
QP6396-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16053020
|
enQuireBio™
QP6396-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16073020
|
enQuireBio™
QP6396-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16083020
|
enQuireBio™
QP6396-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16093020
|
enQuireBio™
QP6396-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_032676.2 | |
Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
17850 | |
Research Use Only | |
Mut | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LHQQQPLHPE WAVLAKKQLK GKNPEDLIWH TPEGISIKPL YSRADTLDLP EELPGVKPFT RGPYPTMYTY RPWTIRQYAG FSTVEESNKF YKDNIKAGQQ GLSVAFDLAT HRGYDSDNPR VRGDVGMAGV AIDTVEDTKI LFDGIPLEKM SVSMTMNGAV IPVLATFIVT GEEQGVPKEK LTGTIQNDIL KEFMVRNTYI FPPEPSMKII ADIFQYTAQH MPKFNSISIS GYHMQEAGAD AILELAYTIA DGLEYCRTGL QAGLTIDEFA PRLSFFWGIG MNFYMEIAKM RAGRRLWAHL IEKMFQPKNS KSLLLRAHCQ TSGWSLTEQD PYNNIVRTAI EAMAAVFGGT QSLHTNSFDE ALGLPTVKSA RIARNTQIII QEESGIPKVA DPWGGSYMME SLTNDVYEAA LKLIYEVEEM GGMAKAVAEG IPKLRIEECA ARRQARIDSG SEVIVGVNKY QLEKEDSVEV LAIDNTSVRK KQIEKLKKIK SSRDQALAEQ CLSALTQCAA SGDGNILALA VDAARARCTV GEITDALKKV FGEHKANDRM VSGAYRQEFG ESKEITSAIK RVNKFMEREG RRPRLLVAKM GQDGHDRGAK VIATGFADLG FDVDIGPLFQ TPREVAQQAV DADVHAVGVS TLAAGHKTLV PELIKELTAL GRPDILVMCG GVIPPQDYEF LYEVGVSNVF GPGTRIPRAA VQVLDDIEKC LAEKQQSV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |