Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6396-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043020
Menge Preis
1 810.66 € / 100 Mikrogramm
5 762.51 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
07-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_032676.2
Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
17850
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Mut
Recombinant Protein
E. coli
LHQQQPLHPE WAVLAKKQLK GKNPEDLIWH TPEGISIKPL YSRADTLDLP EELPGVKPFT RGPYPTMYTY RPWTIRQYAG FSTVEESNKF YKDNIKAGQQ GLSVAFDLAT HRGYDSDNPR VRGDVGMAGV AIDTVEDTKI LFDGIPLEKM SVSMTMNGAV IPVLATFIVT GEEQGVPKEK LTGTIQNDIL KEFMVRNTYI FPPEPSMKII ADIFQYTAQH MPKFNSISIS GYHMQEAGAD AILELAYTIA DGLEYCRTGL QAGLTIDEFA PRLSFFWGIG MNFYMEIAKM RAGRRLWAHL IEKMFQPKNS KSLLLRAHCQ TSGWSLTEQD PYNNIVRTAI EAMAAVFGGT QSLHTNSFDE ALGLPTVKSA RIARNTQIII QEESGIPKVA DPWGGSYMME SLTNDVYEAA LKLIYEVEEM GGMAKAVAEG IPKLRIEECA ARRQARIDSG SEVIVGVNKY QLEKEDSVEV LAIDNTSVRK KQIEKLKKIK SSRDQALAEQ CLSALTQCAA SGDGNILALA VDAARARCTV GEITDALKKV FGEHKANDRM VSGAYRQEFG ESKEITSAIK RVNKFMEREG RRPRLLVAKM GQDGHDRGAK VIATGFADLG FDVDIGPLFQ TPREVAQQAV DADVHAVGVS TLAAGHKTLV PELIKELTAL GRPDILVMCG GVIPPQDYEF LYEVGVSNVF GPGTRIPRAA VQVLDDIEKC LAEKQQSV